Få mere at vide
Ansell HyFlex™ 11-130 Sømløs strikket polyamid antistatiske handsker med belagt håndflade
Artikelnummer. 16049891 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
6
7
8
9
10
Pakningsstørrelse:
12 par
Artikelnummer. 16049891
Brand: Ansell 11130100
Handskerne strikkes ved hjælp af en sømløs, non-stop proces med kontinuerlig polyamidtråd med høj styrke. Antistatiske egenskaber beskytter brugerne mod elektrostatisk udladning.
  • Handsker strikkes ved hjælp af en sømløs, non-stop proces
  • Tekstilforing lavet af højstyrke polyamid kontinuerlig tråd, der inkluderer kobber
  • Sømløse, fine sømme forbedrer brugerkomforten
  • Strækbar polyurethanbelægning på håndfladen for greb
  • Antistatiske egenskaber giver brugeren håndbeskyttelse mod elektrostatisk udladning
  • Lav fnug til renrumsapplikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 420:2003 + A1:2009
Konstruktion Sømløs strik
Belægningsmateriale Polyurethan
Farve Grå
Hånd Bestemt
Materiale Polyamid
Produkttype Antistatiske handsker
Størrelse 10
EN388 Standard 3131A
Køn Unisex
Handske manchet stil Strikke
Palm Type Belagt
Serie 11-130
Garnmåler 13