Få mere at vide
Ansell HyFlex™ 11-130 Sømløs strikket polyamid antistatiske handsker med belagt håndflade
Artikelnummer. 16009891 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
6
7
8
9
10
Pakningsstørrelse:
12 par
Artikelnummer. 16009891
Brand: Ansell 11130060
Handskerne strikkes ved hjælp af en sømløs, non-stop proces med kontinuerlig polyamidtråd med høj styrke. Antistatiske egenskaber beskytter brugerne mod elektrostatisk udladning.
  • Handsker strikkes ved hjælp af en sømløs, non-stop proces
  • Tekstilforing lavet af højstyrke polyamid kontinuerlig tråd, der inkluderer kobber
  • Sømløse, fine sømme forbedrer brugerkomforten
  • Strækbar polyurethanbelægning på håndfladen for greb
  • Antistatiske egenskaber giver brugeren håndbeskyttelse mod elektrostatisk udladning
  • Lav fnug til renrumsapplikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 420:2003 + A1:2009
Konstruktion Sømløs strik
Belægningsmateriale Polyurethan
Farve Grå
Hånd Bestemt
Materiale Polyamid
Produkttype Antistatiske handsker
Størrelse 6
EN388 Standard 3131A
Køn Unisex
Handske manchet stil Strikke
Palm Type Belagt
Serie 11-130
Garnmåler 13