Få mere at vide
Ansell™ HyFlex™ 11-100
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
6
7
Pakningsstørrelse:
12 par
Pakke med 12
Beskrivelse
- De HyFlex™ 11-100 handsker er specielt designet til mikro-elektronisk arbejde, hvor elektrostatisk udladning (ESD) skal undgås.
- Det tynde design forbedrer håndteringen af stadig mindre komponenter.
- Ansell er unik ved at tilbyde en nitrilskum version. De HyFlex™ 11-100 handsker med nitrilskum sikrer, at overflader forbliver rene og uforurenede.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale bagpå | Nylon |
| Certificeringer/compliance | EN388:2003/3131, EN388:2016/3121A |
| Klassifikation | Kategori II |
| Belagt område | Palm belagt |
| Manchet materiale | Automatisk strik liner |
| Oversigt | Maksimal fingerfærdighed og følsomhed for den mest delikate håndtering |
| Belægningsmateriale | Polyurethan (DMF) |
| Farve | Hvid |
| Bedømmelse af skæremodstand | Niveau A |
| Engangs | Genanvendelig |
| Vis mere |