Få mere at vide
Ansell™ HyFlex™ 11-100
Artikelnummer. 15610109 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
6
7
Pakningsstørrelse:
12 par
Pakke med 12
Artikelnummer. 15610109
Brand: Ansell™ 11100070
Enestående komfort og produktbeskyttelse fra ESD
  • De HyFlex™ 11-100 handsker er specielt designet til mikro-elektronisk arbejde, hvor elektrostatisk udladning (ESD) skal undgås.
  • Det tynde design forbedrer håndteringen af stadig mindre komponenter.
  • Ansell er unik ved at tilbyde en nitrilskum version. De HyFlex™ 11-100 handsker med nitrilskum sikrer, at overflader forbliver rene og uforurenede.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale bagpå Ledende fiber, Nylon
Certificeringer/compliance EN388:2016/2131A
Klassifikation Kategori II
Belagt område Palm belagt
Manchet materiale Strikhåndled
Oversigt Enestående komfort og produktbeskyttelse fra ESD
Belægningsmateriale Nitrilgummi
Farve Grå
Bedømmelse af skæremodstand ISO Klipniveau A
Engangs Genanvendelig
Udvendig finish Ledende fiber, Nylon
Grad Industriel kvalitet
Brug af laboratorium/renrum Lokaler med kontrolleret miljø
Latex fri Ja
Materiale Nylon
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Mekaniske beskyttelseshandsker, specialformål, let brug
Størrelse 7
Sterilitet Ikke steril
Stil 11-100
Tykkelse (metrisk) 1.09 mm
Til brug med (applikation) Mekanisk beskyttelse
Handske manchet farve Grå
Handske manchet stil Strikhåndled
Hem farve Grå
Liner materiale Ledende fiber, Nylon
Foring Strikfor
Model- 11-100
Emballagetype Polybag/papkasse
Palm Type Palm belagt, Ansell GRIP teknologi
Punkteringsvurdering Niveau 1
Modstandsdygtig overfor 2131A
Serie Hyflex 11 serie
Tear Rating Niveau 3
Dimensioner (L x B) 207 x 80 mm
Længde (engelsk) 220 mm
Vægt (metrisk) 15.88 g