Få mere at vide
Ansell™ HyFlex™ 11-100
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
6
7
Pakningsstørrelse:
12 par
Pakke med 12
Beskrivelse
- De HyFlex™ 11-100 handsker er specielt designet til mikro-elektronisk arbejde, hvor elektrostatisk udladning (ESD) skal undgås.
- Det tynde design forbedrer håndteringen af stadig mindre komponenter.
- Ansell er unik ved at tilbyde en nitrilskum version. De HyFlex™ 11-100 handsker med nitrilskum sikrer, at overflader forbliver rene og uforurenede.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale bagpå | Ledende fiber, Nylon |
| Certificeringer/compliance | EN388:2016/2131A |
| Klassifikation | Kategori II |
| Belagt område | Palm belagt |
| Manchet materiale | Strikhåndled |
| Oversigt | Enestående komfort og produktbeskyttelse fra ESD |
| Belægningsmateriale | Nitrilgummi |
| Farve | Grå |
| Bedømmelse af skæremodstand | ISO Klipniveau A |
| Engangs | Genanvendelig |
| Vis mere |