Få mere at vide
Ansell HyFle™ 11-755 skæresikre handsker
Artikelnummer. 18844417 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
7
8
12
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
18844417 12
18804417 7
18814417 8
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 18844417 Leverandør Ansell Leverandørnr. 11755120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2600.30 DKK
    1642.28 DKK / 12 par
    Spare 958.02 DKK
    36% Slukket
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Ultralette ANSI/ISEA 105-2024 CUT A5 og EN ISO E skæresikre handsker med touchskærmskompatibilitet.
  • Forhøjede forsvar: Designet med INTERCEPT™ snitresistensteknologi og opfylder ANSI/ISEA 105-2024 CUT A5 og EN ISO E-standarder, HyFlex™ beskytter 11-755 industrihandsker mod snitsår og hjælper med at forebygge almindelige arbejdsulykker
  • Forbedret taktil følsomhed: Håndflade-dyppet med nylonforing får disse PU-belagte handsker øget taktil følsomhed og touchskærmskompatibilitet
  • Forhøjet komfort: Lette og tilpasset naturlige håndkonturer HyFlex™ giver 11-755 PPE-handsker minimal håndtræthed
  • Forbedret fingerfærdighed: Disse polyurethanhandskers ultralette design øger også fleksibiliteten og brugervenligheden
  • Certificeret hudvenlighed: HyFlex™ 11-755 industrielle arbejdshandsker er Dermatest-godkendt™ for hudvenlighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Belægningsmateriale Polyurethan
Farve Grå
Bedømmelse af skæremodstand Niveau E
Hånd Specifikt
Latex fri Ja
Materiale HPPE, Wolfram, Spandex, Polyester, Polyurethan
Produkttype Industrielle handsker
Størrelse 12