missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Hydroxyzin Pamoat, TRC

Artikelnummer. 30403898
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30403898 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30403898 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH996505250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Hydroxyzine Pamoate
CAS 10246-75-0
Molekylær formel C23 H16 O6 . C21 H27 Cl N2 O2
Mængde 250 mg
Synonym 2-Naphthalenecarboxylic acid, 4,4'-methylenebis[3-hydroxy-, compd. with 2-[2-[4-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethoxy]ethanol (1:1) (9CI, ACI), 2-Naphthoic acid, 4,4'-methylenebis[3-hydroxy-, compd. with 2-[2-[4-(p-chloro-α-phenylbenzyl)-1-piperazinyl]ethoxy]ethanol (1:1) (8CI), 2-Naphthoic acid, 4,4'-methylenebis[3-hydroxy-, hydroxyzine salt (6CI), Ethanol, 2-[2-[4-(p-chloro-α-phenylbenzyl)-1-piperazinyl]ethoxy]-, 4,4'-methylenebis[3-hydroxy-2-naphthoate] (1:1) (salt) (8CI), Ethanol, 2-[2-[4-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethoxy]-, 4,4'-methylenebis[3-hydroxy-2-naphthalenecarboxylate] (1:1) (9CI), 1-(p-Chloro-α-phenylbenzyl)-4-(2-hydroxyethoxyethyl)piperazine, pamoate, 2-(2-(4-((4-chlorophenyl)(phenyl)methyl)piperazin-1-yl)ethoxy)ethanol 4,4'-methylenebis(3-hydroxy-2-naphthoate), Atarax P, Equipose, Hydroxyzine pamoate, Hydroxyzyne pamoate, Masmoran, Paxisitil, Paxistil, Vistaril, Vistaril pamoate
InChI formel InChI=1S/C23H16O6.C21H27ClN2O2/c24-20-16(14-7-3-1-5-12(14)9-18(20)22(26)27)11-17-15-8-4-2-6-13(15)10-19(21(17)25)23(28)29;22-20-8-6-19(7-9-20)21(18-4-2-1-3-5-18)24-12-10-23(11-13-24)14-16-26-17-15-25/h1-10,24-25H,11H2,(H,26,27)(H,28,29);1-9,21,25H,10-17H2
SMIL OCCOCCN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3.OC(=O)c4cc5ccccc5c(Cc6c(O)c(cc7ccccc67)C(=O)O)c4O
IUPAC navn 4-[(3-carboxy-2-hydroxynaphthalen-1-yl)methyl]-3-hydroxynaphthalen-2-carboxylsyre; 2-[2-[4-[(4-chlorophenyl)-phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethoxy]ethanol
Molekylvægt (g/mol) 763.27
Formel vægt 762.2708
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.