Få mere at vide
Hydroxyzine pamoate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16498486
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16498486 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16498486 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0895
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress Hydroxyzine pamoate is a histamine H1-receptor antagonist.
Hydroxyzine pamoate is a histamine H1-receptor antagonist.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydroxyzine pamoate
CAS 10246-75-0
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C44H43ClN2O8
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 250 mg/mL (327.54 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=C(O)C(CC2=C3C=CC=CC3=CC(C(O)=O)=C2O)=C4C=CC=CC4=C1)O.ClC5=CC=C(C(N6CCN(CCOCCO)CC6)C7=CC=CC=C7)C=C5
Molekylvægt (g/mol) 763.27
Formel vægt 763.27
Procent renhed 98.98%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation