Få mere at vide
Hydroxyurea, 98%
Artikelnummer. 10795991 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10795991 5 g Glasflaske 5g
10646162 25 g Glasflaske 25g
10502164 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10795991 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 151680050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    761.21 DKK
    684.65 DKK / 5g
    Spare 76.56 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Hydroxyurea, 98%, CAS # 127-07-1, er en forbindelse med antineoplastiske, immunmodulerende, radikale skræbemidler og antimitotiske aktiviteter. Det viser hæmmende aktivitet mod nukleinsyresyntese. | CAS: 127-07-1 | CH4N2O2 | 76,04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•Hydroxyurea er et medlem af klassen af urinstof, der udviser antineoplastiske, immunmodulerende, radikale scavenger og antimitotiske aktiviteter.
•Det har hæmmende aktivitet mod nukleinsyresyntese.
•Det hæmmer også ribonukleosid-diphosphatreduktase, et enzym, der er nødvendigt for at omdanne ribonukleosid-diphosphat til deoxyribonukleosid-diphosphat, hvilket forhindrer celler i at forlade G1/S-fasen af cellecyklussen
Applikationer
•Hydroxyurea har en antiretroviral aktivitet, der hæmmer human immundefektvirus type 1 (HIV-1) DNA-syntese i perifere blodlymfocytter, hvilket reducerer mængden af intracellulære deoxynukleotider
•Denne forbindelse har også en radiosensibiliserende aktivitet, idet den fastholder celler i den strålingsfølsomme G1-cellecyklusfase og interfererer følgelig med DNA-reparation
•Det er blevet brugt til cellecyklussynkronisering i humane brystcarcinomceller
•Denne forbindelse udviser hæmmende aktivitet i celleadhæsion og motilitetsassay i ccRCC Caki (HTB-47) og CD9 knockdown-celler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 127-07-1
Molekylær formel CH4N2O2
Molekylvægt (g/mol) 76.04
MDL nummer MFCD00007943
InChI nøgle VSNHCAURESNICA-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydroxycarbamide, n-hydroxyurea, hydrea, 1-hydroxyurea, oxyurea, carbamoyl oxime, biosupressin, hydroxycarbamine, onco-carbide, carbamohydroxamic acid
PubChem CID 3657
ChEBI CHEBI:44423
IUPAC navn hydroxyurinstof
SMIL C(=O)(N)NO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydroxyurea
Smeltepunkt 142 °C til 146 °C
Farve Hvid
Tab ved tørring 1% maks. (1 g, 60 °C) (< 0,7 kPa)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (på tørret stof) (Iodometri)
Emballage Glasflaske
Lineær formel HONHCONH2
Mængde 5 g
Beilstein 03, 95
Merck Index 15, 4888
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: frit opløselig. Andre opløseligheder: frit opløselige i varm alkohol
Formel vægt 76.04
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydroxyurea
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
Faresætning
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.