Få mere at vide
Hydroxyurea, 98%
Beskrivelse
Hydroxyurea bruges som en hæmmer af DNA-syntese og et lægemiddel mod kræft. Det bruges som en precursor til fremstilling af 1-hydroxy-5,6-dimethyl-1H-pyrimidin-2,4-dion via reaktion med 2-methyl-3-oxo-smørsyreethylester. Det bruges til behandling af melanom, resistent kronisk myelocytisk leukæmi og tilbagevendende metastatisk eller inoperabel ovarie. Det er også involveret i at reducere antallet af smertefulde angreb ved seglcellesygdom og har antiretrovirale egenskaber ved sygdomme som AIDS.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløseligt i vand, varm alkohol og dimethylsulfoxid. Uopløseligt i ethanol og benzen.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforenelig
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydroxyurea |
| Smeltepunkt | ∼140 °C (dekomponering) |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 1741548 |
| Merck Index | 14,4848 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand, varm alkohol og dimethylsulfoxid. Uopløseligt i ethanol og benzen. |
| Formel vægt | 76.06 |
| Procent renhed | 98% |
Sikkerhed og håndtering
- Hydroxyurea
- Fare
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
- H340-Kan forårsage genetiske defekter.
- H360D-Kan skade det ufødte barn.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Hydroxyurea