Få mere at vide
Hydroxyurea, 98%
Artikelnummer. 11469782
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11469782 1 g 1g
11479782 5 g 5g
11489782 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11469782 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10831.03
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 127-07-1 | CH4N2O2 | 76,055 g/mol
Hydroxyurea bruges som en hæmmer af DNA-syntese og et lægemiddel mod kræft. Det bruges som en precursor til fremstilling af 1-hydroxy-5,6-dimethyl-1H-pyrimidin-2,4-dion via reaktion med 2-methyl-3-oxo-smørsyreethylester. Det bruges til behandling af melanom, resistent kronisk myelocytisk leukæmi og tilbagevendende metastatisk eller inoperabel ovarie. Det er også involveret i at reducere antallet af smertefulde angreb ved seglcellesygdom og har antiretrovirale egenskaber ved sygdomme som AIDS.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed
Opløseligt i vand, varm alkohol og dimethylsulfoxid. Uopløseligt i ethanol og benzen.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 127-07-1
Molekylær formel CH4N2O2
Molekylvægt (g/mol) 76.055
MDL nummer MFCD00007943
InChI nøgle VSNHCAURESNICA-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydroxycarbamide, n-hydroxyurea, hydrea, 1-hydroxyurea, oxyurea, carbamoyl oxime, biosupressin, hydroxycarbamine, onco-carbide, carbamohydroxamic acid
PubChem CID 3657
ChEBI CHEBI:44423
IUPAC navn hydroxyurinstof
SMIL C(=O)(N)NO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydroxyurea
Smeltepunkt ∽140 °C (dekomponering)
Analyseprocentområde 98%
Mængde 1 g
Beilstein 1741548
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, varm alkohol og dimethylsulfoxid. Uopløseligt i ethanol og benzen.
Formel vægt 76.06
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydroxyurea
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
Faresætning
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydroxyurea