Få mere at vide
Hydroxytyrosol
Artikelnummer. 17221322 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
Artikelnummer. 17221322
Brand: Thermo Scientific Acros 467630050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10597-60-1 | C8H10O3 | 154.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10597-60-1
InChI nøgle JUUBCHWRXWPFFH-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 4-(2-hydroxyethyl)benzen-1,2-diol
SMIL OCCC1=CC=C(O)C(O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydroxytyrosol
Molekylær formel C8H10O3
Mængde 5 g
Molekylvægt (g/mol) 154.17
Formel vægt 154.16
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydroxytyrosol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Hydroxytyrosol