Få mere at vide
MedChemExpress Hydroxytyrosol
Artikelnummer. 16499018
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16499018 10 mg 10mg
1 options
Artikelnummer. 16499018 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYN0570
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
MedChemExpress Hydroxytyrosol (DOPET) is a phenolic compound with anti-oxidant, anti-atherogenic, anti-thrombotic, antimicrobial, anti-inflammatory and anti-tumour effects.
Tekniske data
Indhold og opbevaring Pure form -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvægt (g/mol) 154.16 g/mol
Forsendelsestilstand Room temperature
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 10597-60-1
Produkttype Natural Products
Renhed 99.6%
Opløselighed DMSO : 125 mg/mL (810.85 mM∣Need ultrasonic) ∣Ethanol : 50 mg/mL (324.34 mM∣Need ultrasonic)
Synonym DOPET∣ 3,4-Dihydroxyphenethyl alcohol∣ 3-Hydroxytyrosol
Mål Endogenous Metabolite∣Bacterial∣Fungal