Få mere at vide
Hydroxytolbutamide-d9 (butyl-d9), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydroxy Tolbutamide-d9 |
| CAS | 1185112-19-9 |
| Molekylær formel | C12 2H9 H9 N2 O4 S |
| Mængde | 0.01 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C12H18N2O4S/c1-2-3-8-13-12(16)14-19(17,18)11-6-4-10(9-15)5-7-11/h4-7,15 H,2-3,8-9H2,1H3,(H2,13,14,16)/i1D3,2D2,3D2,8D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])NC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(CO)cc1 |
| IUPAC navn | 1-[4-(hydroxymethyl)phenyl]sulfonyl-3-(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonadeuteriobutyl)urea |
| Molekylvægt (g/mol) | 295.4 |
| Formel vægt | 295.1552 g/mol |
| Procent renhed | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |