Få mere at vide
Hydroxytacrin maleatsalt, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Cholinesterasehæmmer. Potentiel terapeutisk behandling for Alzheimers sygdom
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
- Cholinesterasehæmmer
- Potentiel behandling for Alzheimers sygdom
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydroxytacrine maleate salt |
| Smeltepunkt | 171 °C til 173 °C |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 330.34 |
| Fysisk form | Fast stof |