Få mere at vide
Hydroxypropyl Nortadalafil, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydroxypropyl Nortadalafil |
| CAS | 2520114-73-0 |
| Molekylær formel | C24 H23 N3 O5 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | (6S,12aS)-6-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-(3-hydroxypropyl)-2,3,12,12a-tetrahydropyrazino[1',2':1,6]pyrido[3,4-b]indole-1,4(6H,7H)-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C24H23N3O5/c28-9-3-8-26-12-21(29)27-18(24(26)30)11-16-15-4-1-2-5-17(15)25-22(16)23(27)14-6-7-19-20(10-14)32-13-31-19/h1-2,4-7,10,18,23,25,28H,3,8-9,11-13H2/t18-,23-/m1/s1 |
| SMIL | OCCCN1CC(=O)N2[C@H](Cc3c([nH]c4ccccc34)[C@H]2c5ccc6OCOc6c5)C1=O |
| IUPAC navn | (2R,8R)-2-(1,3-benzodioxol-5-yl)-6-(3-hydroxypropyl)-3,6,17-triazatetracyclo[8.7.0.0^{3,8}.0^{11,16}]heptadeca-1(10),11,13,15-tetraen-4,7-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 433.46 |
| Formel vægt | 433.1638 |