Få mere at vide
Hydroxypropylmethylcellulose
Beskrivelse
Hydroxypropylmethylcellulose bruges som et oftalmisk smøremiddel, en emulgator og et fortyknings- og suspenderingsmiddel. Det er meget udbredt som hjælpestof i farmaceutiske formuleringer. Det fungerer som et fødevaretilsætningsstof. Dens øjendråber er kendt som kunstige tårer, som bruges til at lindre tørhed og ømhed i øjnene. Det finder anvendelse inden for forskellige områder som fliseklæbemidler, gipsprodukter, kosmetik, cementpuds, kontaktlinser, rengøringsmidler og rengøringsmidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydroxypropyl methylcellulose |
| Mængde | 250 g |
| Merck Index | 14,4842 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. Let opløselig i ethanol, ether, acetone og organiske opløsningsmidler. |
| Fysisk form | Pulver |