Få mere at vide
Hydroxypropylmethylcellulose
Artikelnummer. 11470041
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11470041 1 kg 1kg
11480041 50 g 50g
11490041 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11470041 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044779.A1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2880.64 DKK
    2592.65 DKK / 1kg
    Spare 287.99 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 9004-65-3 | C56H108O30 | 1261,45 g/mol
Hydroxypropylmethylcellulose bruges som et oftalmisk smøremiddel, en emulgator og et fortyknings- og suspenderingsmiddel. Det er meget udbredt som hjælpestof i farmaceutiske formuleringer. Det fungerer som et fødevaretilsætningsstof. Dens øjendråber er kendt som kunstige tårer, som bruges til at lindre tørhed og ømhed i øjnene. Det finder anvendelse inden for forskellige områder som fliseklæbemidler, gipsprodukter, kosmetik, cementpuds, kontaktlinser, rengøringsmidler og rengøringsmidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9004-65-3
Molekylær formel C56H108O30
Molekylvægt (g/mol) 1261.45
MDL nummer MFCD00131360
InChI nøgle PUSNGFYSTWMJSK-GSZQVNRLSA-N
Synonym Methocel; HPMC
PubChem CID 57503849
IUPAC navn (2R,3R,4S,5R,6R)-2,3,4-trimethoxy-6-(methoxymethyl)-5-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trimethoxy-6-(methoxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan;1- [[(2R,3R,4S,5R,6S)-3,4,5-tris(2-hydroxypropoxy)-6-[(2R,3R,4S,5R,6R)-4,5,6-tris(2-hydroxypropoxy)-2-(2-hydroxypropoxymethyl)oxan-
SMIL CC(COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OCC(C)O)OCC(C)O)OCC(C)O)COCC(C)O)OCC(C)O)OCC(C)O)OCC(C)O)O.COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC)OC)OC)COC)OC)OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydroxypropyl methylcellulose
Mængde 1 kg
Merck Index 14,4842
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. Let opløselig i ethanol, ether, acetone og organiske opløsningsmidler.
Fysisk form Pulver