Få mere at vide
Hydroxypropylmethylcellulose, 28-30% methoxyl, 7-12% hydroxypropyl, viskositet (2% vandig opløsning, 20 C) °7500-14000 mPa.s, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7059978
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
Artikelnummer. 15405005
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 045847.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 9004-65-3 | C56H108O30 | 1261.45 g/mol
Hydroxypropylmethylcellulose bruges som et oftalmisk smøremiddel, en emulgator og et fortyknings- og suspenderingsmiddel. Det er meget udbredt som hjælpestof i farmaceutiske formuleringer. Det fungerer også som et fødevaretilsætningsstof. Dens øjendråber er kendt som kunstige tårer, som bruges til at lindre tørhed og ømhed i øjnene. Det finder anvendelse inden for forskellige områder som fliseklæbemidler, gipsprodukter, kosmetik, cementpuds, kontaktlinser, rengøringsmidler og rengøringsmidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9004-65-3
Molekylær formel C56H108O30
Molekylvægt (g/mol) 1261.45
MDL nummer MFCD00131360
InChI nøgle PUSNGFYSTWMJSK-GSZQVNRLSA-N
Synonym Methocel; HPMC
PubChem CID 57503849
IUPAC navn (2R,3R,4S,5R,6R)-2,3,4-trimethoxy-6-(methoxymethyl)-5-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trimethoxy-6-(methoxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan;1- [[(2R,3R,4S,5R,6S)-3,4,5-tris(2-hydroxypropoxy)-6-[(2R,3R,4S,5R,6R)-4,5,6-tris(2-hydroxypropoxy)-2-(2-hydroxypropoxymethyl)oxan-
SMIL CC(COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OCC(C)O)OCC(C)O)OCC(C)O)COCC(C)O)OCC(C)O)OCC(C)O)OCC(C)O)O.COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC)OC)OC)COC)OC)OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydroxypropyl methylcellulose
Navn note 28 to 30% methoxyl, 7 to 12% hydroxypropyl, viscosity (2% aq. soln., 20°C) 7500 to 14000mPa.s
Mængde 100 g
Merck Index 14,4842
Opløselighedsinformation Miscible with water,ethanol,ether,acetone and organic solvents.
Fysisk form Pulver