Få mere at vide
Hydroxypropylmethylcellulose, 28-30% methoxyl, 7-12% hydroxypropyl, viskositet (2% aq. soln., 20 °C) 7500-14000 mPa
Artikelnummer. 15405005
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15405005 100 g 100g
15415005 500 g 500g
15425005 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15405005 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045847.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 9004-65-3 | C56H108O30 | 1261,45 g/mol
Hydroxypropylmethylcellulose bruges som et oftalmisk smøremiddel, en emulgator og et fortyknings- og suspenderingsmiddel. Det er meget udbredt som hjælpestof i farmaceutiske formuleringer. Det fungerer også som et fødevaretilsætningsstof. Dens øjendråber er kendt som kunstige tårer, som bruges til at lindre tørhed og ømhed i øjnene. Det finder anvendelse inden for forskellige områder som fliseklæbemidler, gipsprodukter, kosmetik, cementpuds, kontaktlinser, rengøringsmidler og rengøringsmidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9004-65-3
Molekylær formel C56H108O30
Molekylvægt (g/mol) 1261.45
MDL nummer MFCD00131360
InChI nøgle PUSNGFYSTWMJSK-GSZQVNRLSA-N
Synonym Methocel; HPMC
PubChem CID 57503849
IUPAC navn (2R,3R,4S,5R,6R)-2,3,4-trimethoxy-6-(methoxymethyl)-5-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trimethoxy-6-(methoxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan;1- [[(2R,3R,4S,5R,6S)-3,4,5-tris(2-hydroxypropoxy)-6-[(2R,3R,4S,5R,6R)-4,5,6-tris(2-hydroxypropoxy)-2-(2-hydroxypropoxymethyl)oxan-
SMIL CC(COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OCC(C)O)OCC(C)O)OCC(C)O)COCC(C)O)OCC(C)O)OCC(C)O)OCC(C)O)O.COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC)OC)OC)COC)OC)OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydroxypropyl methylcellulose
Navn note 28 til 30 % methoxyl, 7 til 12 % hydroxypropyl, viskositet (2 % vandig opl., 20 °C) 7.500 til 14.000 mPa·s
Mængde 100 g
Merck Index 14,4842
Opløselighedsinformation Blander med vand, ethanol, ether, acetone og organiske opløsningsmidler.
Fysisk form Pulver