Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Hydroxypropylmethylcellulose, M.N. 86.000, viskositet 4.000 cP (2% opløsning)
Artikelnummer. 10482811 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10482811 100 g Plastflaske 100g
10645652 250 g Plastflaske 250g
10676404 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10482811 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 244021000
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 9004-65-3 | C56H108O30 | 1261,45 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9004-65-3
Molekylær formel C56H108O30
Molekylvægt (g/mol) 1261.45
MDL nummer MFCD00131360
InChI nøgle PUSNGFYSTWMJSK-GSZQVNRLSA-N
PubChem CID 57503849
IUPAC navn (2R,3R,4S,5R,6R)-2,3,4-trimethoxy-6-(methoxymethyl)-5-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trimethoxy-6-(methoxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan;1- [[(2R,3R,4S,5R,6S)-3,4,5-tris(2-hydroxypropoxy)-6-[(2R,3R,4S,5R,6R)-4,5,6-tris(2-hydroxypropoxy)-2-(2-hydroxypropoxymethyl)oxan-
SMIL CC(COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OCC(C)O)OCC(C)O)OCC(C)O)COCC(C)O)OCC(C)O)OCC(C)O)OCC(C)O)O.COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC)OC)OC)COC)OC)OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydroxypropyl methyl cellulose
Farve Hvid til cremet
Fysisk form Pulver
Tæthed 1.3900g/mL
Mængde 100 g
Infrarødt spektrum Autentisk
Tab ved tørring 10% maks.
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 1.39
Merck Index 15, 4880
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: uopløselige i varmt vand; opløselige i dmf, dmso, ethylenglycol (varmt), pyridin; uopløseligt i vandfri ethanol, diethylether, kloroform