Få mere at vide
Hydroxypropylmethacrylat, blanding af isomerer, 97+%, stab. med ca. 0,02% 4-methoxyphenol
Artikelnummer. 11439086
Skift visning
Mængde:
250 mL
1000 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
250ml
5000ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11439086 5000 mL 5000ml
11429086 250 mL 250ml
11419086 1000 mL 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11439086 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17951.0J
Request Bulk or Custom Format
CAS: 27813-02-1 | C7H12O3 | 144,17 g/mol
Hydroxypropylmethacrylat er en funktionel monomer til fremstilling af varme faste akrylbelægninger, styren-butadien latexmodificerende midler, akrylmodificeret polyurethanbelægning, vandopløselige pletteringsbelægninger, klæbemidler, tekstilefterbehandlingsmiddel, papirbelægning, lysfølsom maling og polyurethanvinylharpiksmodificeret middel. Hovedsageligt anvendt i fremstillingen er aktive grupper af hydroxyl-acrylharpiks. Anvendes i reaktivt fortyndingsmiddel og tværbindingsmiddel i UV-hærdningssystemet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Hydroxypropylmethacrylat er en funktionel monomer til fremstilling af varme faste akrylbelægninger, styren-butadien latexmodifikatorer, akrylmodificeret polyurethanbelægning, vandopløselige pletteringsbelægninger, klæbemidler, tekstilefterbehandlingsmiddel, papirbelægning, lysfølsom maling og polyurethanmodificeret vinylharpiks. Hovedsageligt anvendt i fremstillingen er aktive grupper af hydroxyl-acrylharpiks. Anvendes i reaktivt fortyndingsmiddel og tværbindingsmiddel i UV-hærdningssystemet.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27813-02-1
Molekylær formel C7H12O3
Molekylvægt (g/mol) 144.17
MDL nummer MFCD00004536
InChI nøgle ZMARGGQEAJXRFP-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-hydroxypropyl methacrylate, 2-hydroxypropylmethacrylate, hpma, beta-hydroxypropyl methacrylate, acryester hp, 2-hydroxypropyl 2-methylacrylate, poly 2-hydroxypropyl methacrylate, 2-hydroxypropyl 2-methyl-2-propenoate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxypropyl ester, 2-hpma
PubChem CID 13539
ChEBI CHEBI:53440
IUPAC navn 2-hydroxypropyl-2-methylprop-2-enoat
SMIL CC(CO)OC(=O)C(C)=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydroxypropyl methacrylate
Navn note mixture of isomers, stabilized with ≈0.02% 4-methoxyphenol
Smeltepunkt 70°C (1mmHg)
Tæthed 1.029
Kogepunkt 205°C to 209°C
Flammepunkt 97°C (207°F)
Brydningsindeks 1.448
Mængde 5000 mL
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 144.17
Procent renhed 98%