Få mere at vide
Hydroxypropyl methacrylate, mixture of isomers, 97+%, stab. with ca 0.02% 4-methoxyphenol
Artikelnummer. 11419086
Mængde:
250 mL
1000 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
250ml
5000ml
Artikelnummer. 11419086
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A17951.AU
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 27813-02-1 | C7H12O3 | 144.17 g/mol
Hydroxypropylmethacrylat er en funktionel monomer til fremstilling af varme faste akrylbelægninger, styren-butadien latexmodificerende midler, akrylmodificeret polyurethanbelægning, vandopløselige pletteringsbelægninger, klæbemidler, tekstilefterbehandlingsmiddel, papirbelægning, lysfølsom maling og polyurethanvinylharpiksmodificeret middel. Hovedsageligt anvendt i fremstillingen er aktive grupper af hydroxyl-acrylharpiks. Anvendes i reaktivt fortyndingsmiddel og tværbindingsmiddel i UV-hærdningssystemet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Hydroxypropylmethacrylat er en funktionel monomer til fremstilling af varme faste akrylbelægninger, styren-butadien latexmodifikatorer, akrylmodificeret polyurethanbelægning, vandopløselige pletteringsbelægninger, klæbemidler, tekstilefterbehandlingsmiddel, papirbelægning, lysfølsom maling og polyurethanmodificeret vinylharpiks. Hovedsageligt anvendt i fremstillingen er aktive grupper af hydroxyl-acrylharpiks. Anvendes i reaktivt fortyndingsmiddel og tværbindingsmiddel i UV-hærdningssystemet.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27813-02-1
Molekylær formel C7H12O3
Molekylvægt (g/mol) 144.17
MDL nummer MFCD00004536
InChI nøgle ZMARGGQEAJXRFP-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-hydroxypropyl methacrylate, 2-hydroxypropylmethacrylate, hpma, beta-hydroxypropyl methacrylate, acryester hp, 2-hydroxypropyl 2-methylacrylate, poly 2-hydroxypropyl methacrylate, 2-hydroxypropyl 2-methyl-2-propenoate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxypropyl ester, 2-hpma
PubChem CID 13539
ChEBI CHEBI:53440
IUPAC navn 2-hydroxypropyl-2-methylprop-2-enoat
SMIL CC(CO)OC(=O)C(C)=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydroxypropyl methacrylate
Navn note mixture of isomers, stabilized with ≈0.02% 4-methoxyphenol
Smeltepunkt 70°C (1mmHg)
Tæthed 1.029
Kogepunkt 205°C to 209°C
Flammepunkt 97°C (207°F)
Brydningsindeks 1.448
Mængde 1000 mL
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 144.17
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Hydroxypropyl methacrylate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 2-Hydroxypropyl methacrylate