Få mere at vide
Hydroxypropylmethacrylat, 97+%, blanding af isomerer, stabiliseret
Artikelnummer. 10095800 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10095800 250 g Glasflaske 250g
10331351 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10095800 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 412152500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 27813-02-1 | C7H12O3 | 144,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27813-02-1
Molekylær formel C7H12O3
Molekylvægt (g/mol) 144.17
MDL nummer MFCD00004536
InChI nøgle ZMARGGQEAJXRFP-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-hydroxypropyl methacrylate, 2-hydroxypropylmethacrylate, hpma, beta-hydroxypropyl methacrylate, acryester hp, 2-hydroxypropyl 2-methylacrylate, poly 2-hydroxypropyl methacrylate, 2-hydroxypropyl 2-methyl-2-propenoate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxypropyl ester, 2-hpma
PubChem CID 13539
ChEBI CHEBI:53440
IUPAC navn 2-hydroxypropyl-2-methylprop-2-enoat
SMIL CC(CO)OC(=O)C(C)=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydroxypropyl methacrylate
Navn note 96.5%
CAS min % 97.0
CAS Max % 100.0
Tæthed 1.0300g/mL
Kogepunkt 240.0°C
Flammepunkt 101°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97% min. (Mixture of isomers) (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH2=C(CH3)CO2CH2CH(OH)CH3
Brydningsindeks 1.4470 to 1.4490
Mængde 250 g
Specifik vægtfylde 1.03
Opløselighedsinformation Solubility in water: 130g/L (25°C). Other solubilities: miscible in almost all organic solvents
Stabilisator 150 to 300ppm MEHQ
Viskositet 9.9 mm2/s (20°C)
Formel vægt 144.17
Procent renhed 97+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Hydroxypropyl methacrylate, mixture of isomers, stabilized
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.