Beskrivelse
Molekylærbiologi og cellebiologi
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydroxypropyl β-Cyclodextrin |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 1454 |
| Fysisk form | Fast stof |