Få mere at vide
Hydroxypropylβ -Cyclodextrin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11418831 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11418831 1 g -
11428831 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11418831 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215354001
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Molekylærbiologi og cellebiologi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 94035-02-6
Molekylær formel C54H102O39
Molekylvægt (g/mol) 1375.371
InChI nøgle BZRWCHBEBFPRGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxypropy-.beta.-cyclodextrin, 2-hydroxypropylether-b-cyclodextrin, hydroxypropyl beta-cyclodextrin, tetrakis 1 propanol ; @cyclo-hepta-amylose, cyclo-hepta-amylose; tetrakis propanol
PubChem CID 44134771
SMIL CCCO.CCCO.CCCO.CCCO.C(C1C2C(C(C(O1)OC3C(OC(C(C3O)O)OC4C(OC(C(C4O)O)OC5C(OC(C(C5O)O)OC6C(OC(C(C6O)O)OC7C(OC(C(C7O)O)OC8C(OC(O2)C(C8O)O)CO)CO)CO)CO)CO)CO)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydroxypropyl β-Cyclodextrin
Farve Hvid
Mængde 1 g
Formel vægt 1454
Fysisk form Fast stof