Få mere at vide
Hydroxypropyl-β -cyclodextrin, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10702164 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10702164 500 g Plastflaske 500g
10388870 25 g Glasflaske 25g
10175600 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10702164 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 297565000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 128446-35-5 | C44H75O36 | 1180.05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Chelation/komplekseringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 128446-35-5
Molekylær formel C44H75O36
Molekylvægt (g/mol) 1180.05
MDL nummer MFCD16621721
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydroxypropyl-β-cyclodextrin
Smeltepunkt 278.0°C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 2% max. Residual beta-cyclodextrin (On dry substance) (HPLC)
Emballage Plastflaske
Mængde 500 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: methanol: >330g/l (25°C),chloroform: < 10g/l (25°C),dmso: >330g/l (25°C)
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver