Få mere at vide
Hydroxypropyl-β -cyclodextrin, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Chelation/komplekseringsreagens
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydroxypropyl-β-cyclodextrin |
| Smeltepunkt | 278.0°C |
| Farve | Hvid til gul |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 2% max. Residual beta-cyclodextrin (On dry substance) (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 100 g |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: soluble. Other solubilities: methanol: >330g/l (25°C),chloroform: < 10g/l (25°C),dmso: >330g/l (25°C) |
| Procent renhed | 97% |
| Fysisk form | Pulver |