Få mere at vide
Hydroxypropylcellulose, M.W. 100,000
Beskrivelse
Fortykningsmiddel, bindemiddel og emulgator. Hydroxypropylcellulose bruges som emulgator, stabilisator, piskehjælp og fortykningsmiddel. Det bruges også som bindemiddel i keramik og glasur, additiv i hår og kosmetiske produkter og blæsestøbte flasker. Desuden bruges det i kontaktlinsebefugtningsopløsninger, som formuleringshjælpemiddel og teksturizer til fødevarer. Derudover fungerer det som et aktuelt øjenbeskyttelses- og smøremiddel. Det virker som et desintegreringsmiddel og et bindemiddel i tabletter. Det bruges også som en sigtematrix til DNA-separationer ved kapillær- og mikrochipelektroforese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydroxypropyl cellulose |
| Navn note | M.W. 100,000 |
| pH | 7 |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 100 g |
| Merck Index | 14,4841 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i polære organiske opløsningsmidler, i vand ved stuetemperatur; Opløselig i vand, methylalkohol, ethylalkohol og andre organiske opløsningsmidler. |
| Fysisk form | Pulver |