Få mere at vide
Hydroxypropylcellulose, M.W. 100,000
Artikelnummer. 11305687
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11305687 25 g 25g
11385677 100 g 100g
11395677 500 g 500g
11375677 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11305687 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043400.14
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
Edge
Fortykningsmiddel, bindemiddel og emulgator | CAS: 9004-64-2 | (C24H44O16)n
Fortykningsmiddel, bindemiddel og emulgator. Hydroxypropylcellulose bruges som emulgator, stabilisator, piskehjælp og fortykningsmiddel. Det bruges også som bindemiddel i keramik og glasur, additiv i hår og kosmetiske produkter og blæsestøbte flasker. Desuden bruges det i kontaktlinsebefugtningsopløsninger, som formuleringshjælpemiddel og teksturizer til fødevarer. Derudover fungerer det som et aktuelt øjenbeskyttelses- og smøremiddel. Det virker som et desintegreringsmiddel og et bindemiddel i tabletter. Det bruges også som en sigtematrix til DNA-separationer ved kapillær- og mikrochipelektroforese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 9004-64-2
Molekylær formel (C24H44O16)n
MDL nummer MFCD00132688
Synonym 4-1-aminopropyl-n,n,3-trimethylaniline, 4-dimethylamino-alpha,2-dimethylphenethylamine, benzeneethanamine, 4-dimethylamino-alpha,2-dimethyl, amiflamin, 55875-51-9 di-hydrochloride, hydroxypropyl cellulose, m.w. 100,000, 4-1-aminopropyl-n,n,3-trimethyl-aniline, hydroxypropyl cellulose 6-10 mpa?s in water at 20 ?c, hydroxypropyl cellulose, 3-6 mpa?s in water at 20 ?c
Specifications
Kemisk navn eller materiale Hydroxypropyl cellulose
Navn note M.W. 100,000
pH 7
Lugt Lugtfri
Mængde 25 g
Merck Index 14,4841
Opløselighedsinformation Opløselig i polære organiske opløsningsmidler, i vand ved stuetemperatur; Opløselig i vand, methylalkohol, ethylalkohol og andre organiske opløsningsmidler.
Fysisk form Pulver