Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Hydroxypropylcellulose, gennemsnitlig MW 100.000
Artikelnummer. 10723191 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
250g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10723191 100 g Glasflaske 100g
10477380 250 g Glasflaske 250g
10667753 1 kg Plastflaske 1kg
15129223 5 kg Plast tromle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10723191 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 184881000
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 9004-64-2 | (C24H44O16)n
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9004-64-2
Molekylær formel (C24H44O16)n
MDL nummer MFCD00132688
Synonym 4-1-aminopropyl-n,n,3-trimethylaniline, 4-dimethylamino-alpha,2-dimethylphenethylamine, benzeneethanamine, 4-dimethylamino-alpha,2-dimethyl, amiflamin, 55875-51-9 di-hydrochloride, hydroxypropyl cellulose, m.w. 100,000, 4-1-aminopropyl-n,n,3-trimethyl-aniline, hydroxypropyl cellulose 6-10 mpa?s in water at 20 ?c, hydroxypropyl cellulose, 3-6 mpa?s in water at 20 ?c
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydroxypropyl cellulose
Farve Hvid til cremet
pH 5 til 8,5 (1% soln.)
Fysisk form Granulat eller krystallinsk pulver
Mængde 100 g
Infrarødt spektrum Autentisk
Tab ved tørring 5% maks. (105 °C)
Emballage Glasflaske
Viskositet 75-150 mPa·s, 5% vandig opløsning
Formel vægt 100.000 (Gennemsnit)