Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Hydroxypropylcellulose, gennemsnitlig MW 100.000
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydroxypropyl cellulose |
| Farve | Hvid til cremet |
| pH | 5 to 8.5 (1% soln.) |
| Fysisk form | Granulat eller krystallinsk pulver |
| Mængde | 250 g |
| Formel vægt | 100.000 (Average ) |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Tab ved tørring | 5% max. (105°C) |
| Emballage | Glasflaske |
| Viskositet | 75-150 mPa.s 5% aq.sol. |