Få mere at vide
Hydroxypropyl bis (N-Hydroxyethyl-p-phenylenediamine Hydrochloride) (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydroxypropyl bis (N-Hydroxyethyl-p-phenylenediamine Hydrochloride) |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H28N4O3.4ClH/c20-15-1-5-17(6-2-15)22(9-11-24)13-19(26)14-23(10-12-25)18-7-3-16(21)4-8-18;;;;/h1-8,19,24-26H,9-14,20-21H2;4*1H |
| Formel vægt | 504.1229 |