missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Hydroxyprogesterone caproate, MedChemExpress
Beskrivelse
Hydroxyprogesterone caproate is a synthetic, steroidal progestin
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydroxyprogesterone caproate |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 630-56-8 |
| Farve | White |
| Mængde | 5 g |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C27H40O4 |
| Synonym | 17α-Hydroxyprogesterone hexanoate 17α-Hydroxyprogesterone caproate |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (116.66 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.23 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CC([C@@]1(OC(CCCCC)=O)CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CCC4=CC(CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C)=O)=O |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?