Få mere at vide
Hydroxypivalsyre methylester, TRC
Artikelnummer. 30402902
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30402902 1 g
1 options
Artikelnummer. 30402902 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9501331G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydroxypivalic Acid Methyl Ester
CAS 14002-80-3
Molekylær formel C6 H12 O3
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C6H12O3/c1-6(2,4-7)5(8)9-3/h7H,4H2,1-3H3
SMIL COC(=O)C(C)(C)CO
IUPAC navn Methyl 3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoat
Molekylvægt (g/mol) 132.158
Formel vægt 132.079