Få mere at vide
Hydroxyphosphonoacetic Acid - 50% in water, TRC
Artikelnummer. 30389798
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30389798 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30389798 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH949943500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydroxyphosphonoacetic Acid
CAS 23783-26-8
Molekylær formel C2 H5 O6 P
Mængde 500 mg
Synonym 2-Hydroxy-2-phosphonoacetic Acid, 2-Hydroxyphosphonoacetic Acid, 2-Hydroxyphosphonocarboxylic Acid, Belcor 575, HPPA (scale inhibitor), Hydroxyphosphonoacetic Acid, Phosphonoglycolic Acid, Phosphonohydroxyacetic Acid, α-Hydroxyphosphonoacetic Acid
InChI formel InChI=1S/C2H5O6P/c3-1(4)2(5)9(6,7)8/h2,5H,(H,3,4)(H2,6,7,8)
SMIL OC(C(=O)O)P(=O)(O)O
IUPAC navn 2-hydroxy-2-phosphonoacetic acid
Molekylvægt (g/mol) 156.031
Formel vægt 155.982
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 50 %