Få mere at vide
Hydroxynaphthol Blue, indikator for metaltitrering, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7120482 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 15624110
Brand: Honeywell-Fluka 3393610G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indikator for metaltitrering
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63451-35-4
Molekylær formel C20H11N2Na3O11S3
Molekylvægt (g/mol) 620.46
MDL nummer MFCD00036393
InChI nøgle JQECMNGWLIFQLL-UHFFFAOYSA-K
PubChem CID 44134769
IUPAC navn trinatrium;3-hydroxy-4-[2-(2-oxo-4-sulfonatonaphthalen-1-yliden)hydrazinyl]naphthalen-2,7-disulfonat
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=O)C2=NNC3=C4C=CC(=CC4=CC(=C3O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydroxynaphthol blue
FN nummer NONH for all modes of transport
Infrarødt spektrum Conforms to structure
Formel vægt 620.47g/mol
Emballage Glasflaske
Mængde 10 g
Fysisk form Væske