Få mere at vide
Hydroxynaphthol Blue, indikator for metaltitrering, Solstice
Artikelnummer. 15634110
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15634110 50 g Glasflaske 50g
15624110 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15634110 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 3393650G
 Begrænset vare
På lager
Indikator for metaltitrering
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63451-35-4
Molekylær formel C20H11N2Na3O11S3
Molekylvægt (g/mol) 620.46
MDL nummer MFCD00036393
InChI nøgle JQECMNGWLIFQLL-UHFFFAOYSA-K
PubChem CID 44134769
IUPAC navn trinatrium;3-hydroxy-4-[2-(2-oxo-4-sulfonatonaphthalen-1-yliden)hydrazinyl]naphthalen-2,7-disulfonat
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=O)C2=NNC3=C4C=CC(=CC4=CC(=C3O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydroxynaphthol blue
FN nummer NONH for all modes of transport
Infrarødt spektrum Følger strukturen
Formel vægt 620,47g/mol
Emballage Glasflaske
Mængde 50 g
Fysisk form Væske