Få mere at vide
Hydroxynaphthol Blue, indikator for metaltitrering, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15624110
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15624110 10 g Glasflaske 10g
15634110 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15624110 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 3393610G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Indikator for metaltitrering
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63451-35-4
Molekylær formel C20H11N2Na3O11S3
Molekylvægt (g/mol) 620.46
MDL nummer MFCD00036393
InChI nøgle JQECMNGWLIFQLL-UHFFFAOYSA-K
PubChem CID 44134769
IUPAC navn trinatrium;3-hydroxy-4-[2-(2-oxo-4-sulfonatonaphthalen-1-yliden)hydrazinyl]naphthalen-2,7-disulfonat
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=O)C2=NNC3=C4C=CC(=CC4=CC(=C3O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydroxynaphthol blue
FN nummer NONH for all modes of transport
Infrarødt spektrum Conforms to structure
Formel vægt 620.47g/mol
Emballage Glasflaske
Mængde 10 g
Fysisk form Væske