Få mere at vide
Hydroxymethylcelecoxib (4-[5-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide), LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydroxymethylcelecoxib (4-[5-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide) |
| CAS | 170571-00-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Hydroxymethylcelecoxib (4-[5-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C17 H14 F3 N3 O3 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 4-[5-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide, Hydroxymethylcelecoxib |
| InChI formel | InChI=1S/C17H14F3N3O3S/c18-17(19,20)16-9-15(12-3-1-11(10-24)2-4-12)23(22-16)13-5-7-14(8-6-13)27(21,25)26/h1-9,24H,10H2,(H2,21,25,26) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | NS(=O)(=O)c1ccc(cc1)n2nc(cc2c3ccc(CO)cc3)C(F)(F)F |
| Vis mere |