Få mere at vide
Hydroxymethylcelecoxib (4-[5-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide) 1.0 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Artikelnummer. 30457705
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30457705 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30457705 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP0344.0201
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
Hydroxymethylcelecoxib (4-[5-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide) 1.0 mg/ml in Methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydroxymethylcelecoxib (4-[5-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]-3-(trifluoromethyl)-1 H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide)
CAS 170571-00-3
Analyt- eller komponentnavne Hydroxymethylcelecoxib (4-[5-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]-3-(trifluoromethyl)-1 H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H14 F3 N3 O3 S
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 4-[5-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]-3-(trifluoromethyl)-1 H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide, Hydroxymethylcelecoxib
InChI formel InChI=1 S/C17H14F3N3O3S/c18-17(19,20)16-9-15(12-3-1-11(10-24)2-4-12)23(22-16)13-5-7-14(8-6-13)27(21,25)26/h1-9,24 H,10H2,(H2,21,25,26)
SMIL NS(=O)(=O)c1ccc(cc1)n2nc(cc2c3ccc(CO)cc3)C(F)(F)F
IUPAC navn 4-[5-[4-(hydroxymethyl)phenyl]-3-(trifluoromethyl)pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Industry Type Forensics
Molekylvægt (g/mol) 397.37
Mængde 1 ml
Formel vægt 397.0708 g/mol