Få mere at vide
Hydroxymethyl Tolperisone Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydroxymethyl Tolperisone Hydrochloride |
| CAS | 352233-14-8 |
| Molekylær formel | C16 H23 N O2 . Cl H |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]-2-methyl-3-(1-piperidinyl)-1-propanone Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C16H23NO2.ClH/c1-13(11-17-9-3-2-4-10-17)16(19)15-7-5-14(12-18)6-8-15;/h5-8,13,18H,2-4,9-12H2,1H3;1H |
| SMIL | Cl.CC(CN1CCCCC1)C(=O)c2ccc(CO)cc2 |
| IUPAC navn | 1-[4-(hydroxymethyl)phenyl]-2-methyl-3-(1-piperidyl)propan-1-one;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 297.82 |
| Formel vægt | 297.1496 |