Få mere at vide
Hydroxymethyl Tolperisone-d10 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydroxymethyl Tolperisone-d10 Hydrochloride |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H23NO2.ClH/c1-13(11-17-9-3-2-4-10-17)16(19)15-7-5-14(12-18)6-8-15;/h5-8,13,18H,2-4,9-12H2,1H3;1H/i2D2,3D2,4D2,9D2,10D2; |
| Formel vægt | 307.2123 |