missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(Hydroxymethyl)phenoxy]methyl]oxirane, Mikromol™
Beskrivelse
(Hydroxymethyl)phenoxy]methyl]oxirane
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | [4-(Oxiran-2-ylmethoxy)phenyl]methanol |
| CAS | 4204-78-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | [4-(Oxiran-2-ylmethoxy)phenyl]methanol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H12 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Benzenemethanol, 4-(2-oxiranylmethoxy)-, Benzenemethanol, 4-(oxiranylmethoxy)- (9CI), Benzyl alcohol, p-(2,3-epoxypropoxy)- (7CI,8CI), 4-(2-Oxiranylmethoxy)benzenemethanol, 2-[[4-(Hydroxymethyl)phenoxy]methyl]oxirane, 4-(Oxiranylmethoxy)benzenemethanol, [4-(Oxiran-2-ylmethoxy)phenyl]methanol, p-(2,3-Epoxypropoxy)benzyl alcohol |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O3/c11-5-8-1-3-9(4-2-8)12-6-10-7-13-10/h1-4,10-11H,5-7H2 |
| SMIL | OCc1ccc(OCC2CO2)cc1 |
| IUPAC navn | [4-(oxiran-2-ylmethoxy)phenyl]methanol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?