Få mere at vide
(Hydroxymethyl)pentafluorobenzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (Hydroxymethyl)pentafluorobenzene |
| CAS | 440-60-8 |
| Molekylær formel | C7H3F5O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | (Hydroxymethyl)pentafluorobenzene, 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl Alcohol, (Pentafluorophenyl)methanol, Pentafluorobenzyl Alcohol, 2,3,4,5,6-pentafluoro-Benzenemethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C7H3F5O/c8-3-2(1-13)4(9)6(11)7(12)5(3)10/h13H,1H2 |
| SMIL | OCc1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F |
| IUPAC navn | (2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 198.09 |
| Formel vægt | 198.0104 |