Få mere at vide
Hydroxymethyl Clenbuterol-d6, TRC
Artikelnummer. 30406513
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30406513 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30406513 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH94806225MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydroxymethyl Clenbuterol-d6
CAS 1346601-00-0
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C12H12D6Cl2N2O2
Mængde 25 mg
Synonym 4-Amino-3,5-dichloro-α-[[(2-hydroxy-1,1-(dimethyl-d6)ethyl)amino]methyl]benzenemethanol, NA 1141-d6, HMCBT-d6
InChI formel InChI=1S/C12H18Cl2N2O2/c1-12(2,6-17)16-5-10(18)7-3-8(13)11(15)9(14)4-7/h3-4,10,16-18H,5-6,15H2,1-2H3/i1D3,2D3
SMIL ClC1=C(N)C(Cl)=CC(C(O)CNC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])CO)=C1
Molekylvægt (g/mol) 299.23
Formel vægt 298.1122
Procent renhed >95