missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Hydroxymethoxy-N-desmethyl Toremifene (>80%), TRC

Artikelnummer. 30406626
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.5 mg
1 mg
5 mg
Pakningsstørrelse:
0.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30406626 1 mg -
30401594 5 mg -
30403275 0.5 mg 0.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30406626 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9729401MG

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Hydroxymethoxy-N-desmethyl Toremifene
Analyt- eller komponentnavne Hydroxymethoxy-N-desmethyl Toremifene
Renhedsgrad noter HPLC
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C26 H28 Cl N O3
Synonym Hydroxymethoxy-N-desmethyl Toremifene (>80%)
InChI formel InChI=1S/C26H28ClNO3/c1-28-17-18-31-24-13-7-21(8-14-24)26(20-3-9-22(29)10-4-20)25(15-16-27)19-5-11-23(30-2)12-6-19/h3-14,28-29H,15-18H2,1-2H3/b26-25-
Løsningstype Neat
SMIL CNCCOc1ccc(cc1)\C(=C(\CCCl)/c2ccc(OC)cc2)\c3ccc(O)cc3
IUPAC navn 4-[(Z)-4-chloro-2-(4-methoxyphenyl)-1-[4-[2-(methylamino)ethoxy]phenyl]but-1-enyl]phenol
Industry Type Forensics
Molekylvægt (g/mol) 437.96
Mængde 1 mg
Formel vægt 437.1758
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.