Få mere at vide
Hydroxymethoxy-N-desmethyl Toremifene (>80%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydroxymethoxy-N-desmethyl Toremifene |
| Analyt- eller komponentnavne | Hydroxymethoxy-N-desmethyl Toremifene |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C26 H28 Cl N O3 |
| Synonym | Hydroxymethoxy-N-desmethyl Toremifene (>80%) |
| InChI formel | InChI=1S/C26H28ClNO3/c1-28-17-18-31-24-13-7-21(8-14-24)26(20-3-9-22(29)10-4-20)25(15-16-27)19-5-11-23(30-2)12-6-19/h3-14,28-29H,15-18H2,1-2H3/b26-25- |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CNCCOc1ccc(cc1)\C(=C(\CCCl)/c2ccc(OC)cc2)\c3ccc(O)cc3 |
| IUPAC navn | 4-[(Z)-4-chloro-2-(4-methoxyphenyl)-1-[4-[2-(methylamino)ethoxy]phenyl]but-1-enyl]phenol |
| Vis mere |