Få mere at vide
Hydroxymethansulfinsyre natriumsalthydrat, teknisk 85%, kont. op til 5% natriumsulfit (tør vægt).
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Hydroxymethanesulfinic acid sodium salt hydrate |
| Smeltepunkt | 64 °C til 68 °C |
| Assay Procent Noter | forts. op til 5 % natriumsulfit (tørvægt) |
| Mængde | 2500 g |
| Beilstein | 3630814 |
| Merck Index | 14,8620 |
| IUPAC navn | natriumhydroxymethansulfinat |
| Formel vægt | 118.09 (Vandfri) |
| Procent renhed | 85% |
| Grad | Teknisk |