Få mere at vide
Hydroxymethansulfinsyre natriumsalthydrat, teknisk 85%, kont. op til 5% natriumsulfit (tør vægt).
Artikelnummer. 11422368
Skift visning
Mængde:
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11422368 500 g 500g
11432368 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11422368 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15731.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 149-44-0 | CH3NaO3S | 118,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 149-44-0
Molekylær formel CH3NaO3S
Molekylvægt (g/mol) 118.08
MDL nummer MFCD00040426
InChI nøgle XWGJFPHUCFXLBL-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxymethanesulfinate, rongalite, rongalit, aldanil, discolite, formapon, formopan, hydrolit, leptacid, leptacit
PubChem CID 23689980
SMIL [Na+].OCS([O-])=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Hydroxymethanesulfinic acid sodium salt hydrate
Smeltepunkt 64°C to 68°C
Assay Procent Noter forts. op til 5 % natriumsulfit (tørvægt)
Mængde 500 g
Beilstein 3630814
Merck Index 14,8620
IUPAC navn natrium; hydroxymethansulfinat
Formel vægt 118.09 (Anhydrous)
Procent renhed 85%
Grad Teknisk
compliance-icons
Product Identifier
  • Hydroxymethanesulfinic acid sodium salt hydrate, tech 85%, cont. up to 5% sodium sulfite
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydroxymethanesulphinic acid sodium salthydrate, Sodium sulphite